Merck
702471
Sigma-Aldrich
Poly-[bis-(4-phenyl)-(2,4,6-trimethylphenyl)-amin]
greener alternative
a poly(triaryl amine) semiconductor
Synonym(e):
PTAA, Poly-(triarylamin)
Größe auswählen
100 MG
€ 418,00
1 G
€ 2.800,00
€ 418,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,00
1 G
€ 2.800,00
About This Item
Lineare Formel:
[C6H4N(C6H2(CH3)3)C6H4]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
32111503
NACRES:
NA.23
€ 418,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 7,000-10,000 (GPC)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
>400 °C
Mw/Mn
2‑2.2
Anwendung(en)
battery manufacturing
semiconductor
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=10−3 - 10−2 cm2/V·s)
Allgemeine Beschreibung
Polytriarylamin(PTAA)-Halbleiter ist ein organischer p-Typ-Halbleiter mit Lochmobilitäten von 10−3 bis 10−2 cm2 V−1 s−1, was zu einer höheren Mobilität der Ladungsträger führt. Es handelt sich dabei um ein stabiles, glasartiges Polymer mit gutem Ionisierungspotential für Dickschichtdioden.[1][2]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie „Befähigung“ für umweltfreundlichere Alternativen und entspricht daher der „Entwicklung hin zur Energieeffizienz“. Lochleitende organische Materialien ermöglichen eine perfekte Ausrichtung des Energieniveaus an die Absorberschicht und daher eine effiziente Ladungserfassung, sind jedoch anfällig für Degradation bei Umgebungsbedingungen.Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
PTAA kann als Substratmaterial beschichtet werden, das für den Lochtransport bei der Herstellung vieler Vorrichtungen wie Perowskit-Solarzellen,[3][4][5] polymeren lichtemittierenden Dioden[6] und organischen Feldeffekttransistoren verwendet wird.[7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of thick film poly (triarylamine) semiconductor diodes for direct x-ray detection.
Intaniwet A, et al.
Journal of Applied Physics, 106(6), 064513-064513 (2009)
M.L. Chabinyc, L.H. Jimison, J. Rivnay, A. Salleo
Mrs Bulletin, 33, 683-683 (2008)
Solvent engineering for high-performance inorganic-organic hybrid perovskite solar cells.
Jeon NJ, et al.
Nature Materials, 13(9), 897-897 (2014)
Triarylamine-containing poly (perfluorocyclobutane) as hole-transporting material for polymer light-emitting diodes.
Liu S, et al.
Macromolecules, 33(10), 3514-3517 (2000)
Dielectric function and degradation process of poly (triarylamine)(PTAA).
Sendner M, et al.
Organic Electronics, 15(11), 2959-2963 (2014)
Artikel
Polytriarylamine Semiconductors
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Alle anzeigen
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of PTAA with product no. 702471? and how much-optimized quality of this product is needed in one milliliter of solvent (Toluene) to coat it as a Hole transporting layer for perovskite solar cells. share some PSCs articles.
    1 answer
    1. The number molecular weight is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. Please access the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/702471#product-documentation
      The average molecular weight of this material is not reported. However, historical data indicates a range of 17,000 - 20,000 g/mol.
      Unfortunately, the concentration of PTAA in toluene for Hole transporting layer coating is not tested. Here is a review paper as a reference:
      PTAA as Efficient Hole Transport Materials in Perovskite Solar Cells: A Review
      Sol. RRL 2022, 6, 2200234.