Wichtige Dokumente
697664
(3-Bromphenyl)schwefelpentafluorid
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.480
Dichte
1.831 g/mL at 25 °C
SMILES String
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
InChIKey
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)