Merck
184225
Sigma-Aldrich
Fluorwasserstoffpyridin
pyridine ~30 %, hydrogen fluoride ~70 %
Synonym(e):
HF-Pyridin, Olah′-Reagens, PPHF, Poly(pyridinfluorid), Pyridin-hydrofluorid, Pyridiniumpoly(fluorwasserstoff), Pyridiniumpolybifluorid
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
4750151
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Zusammensetzung
hydrogen fluoride, ~70%
pyridine, ~30%
Dichte
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
F[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChIKey
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kann geringe Mengen Calciumfluorid enthalten oder diese während der Lagerung bilden. Deren Vorhandensein beeinträchtigt die Spezifikationswerte nicht.
Anwendung
Praktische Form eines wasserfreien HF, bis 50 °C stabil. Wird zur Herstellung von β-Fluoraminen aus Aminoalkoholen und zur Fluorierung von Acetylenen eingesetzt.
Wird zusammen mit hypervalenten Iod(III)-Reagenzien zur ipso-Fluorierung von para-substituierten Phenolen verwendet, um Cyclohexadienone zu bilden. Wird mit Selectfluor (Katalognr. 439479) zur geminalen Fluorierung von 2,2-Diaryl-1,3-dithiolanen eingesetzt.
Reaktant für die Herstellung von:
  • Epimeren von Shikimisäure mit den Eigenschaften von fucosylierten Glykanen mittels Zink-vermittelter reduktiver Ringöffnung, gefolgt von einer Barbier-Reaktion
  • Vaccinia H1-related(VHR)-Phosphataseinhibitor mit einer nichtsauren Phosphat-nachahmenden Kernstruktur
  • Kandidaten für Nukleinsäurearzneimittel
  • ωω-substituierten gem-Difluoralkanen mittels oxidativer Entschwefelung-Difluorierung
Reagens für:
  • Halofluorierungsreaktionen
Rechtliche Hinweise
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Fluorine Chemistry, 37, 343-343 (1987)
Tetrahedron Letters, 32, 69-69 (1991)
Tetrahedron, 60, 6629-6629 (2004)
V Prakash Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 654-656 (2005-01-27)
2,2-diaryl-1,3-dithiolanes, readily obtainable from diaryl ketones, were transformed into the corresponding gem-difluoro compounds using a novel reagent combination involving Selectfluor and pyridinium polyhydrogen fluoride (PPHF) under mild conditions in moderate to good yields.
Hui Shen et al.
Infection and immunity, 83(7), 2694-2704 (2015-04-22)
Fungi can shield surface pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) for evading host immune attack. The most common and opportunistic human pathogen, Candida albicans, can shield β-(1 3)-glucan on the cell wall, one of the major PAMPs, to avoid host phagocyte Dectin-1