Merck
697168
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-methylbenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C
SMILES String
Cc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable