Merck
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chlorethyl)benzol
99%
Synonym(e):
2-Phenyl-ethylchlorid
Größe auswählen
100 G
€ 107,00
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 107,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.61
Beilstein:
385969
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 107,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)