Merck
692417
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-Cymol)(DM-SEGPHOS®)]Cl
Synonym(e):
Chlor-[(R)−(+)−5,5′−bis-[di-(3,5−xylyl)-phosphino]−4,4′−bi−1,3−benzodioxol](p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
Größe auswählen
50 MG
€ 28,50
€ 28,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 28,50
About This Item
Lineare Formel:
[C56H58ClO4P2Ru]+Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1028.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 28,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2cc(C)cc(c2)P(c3cc(C)cc(C)c3)c4ccc5OCOc5c4-c6c7OCOc7ccc6P(c8cc(C)cc(C)c8)c9cc(C)cc(C)c9
InChI
1S/C46H44O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LLNJPFQWQJQPEH-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago