Merck
696072
Sigma-Aldrich
N-Propargylphthalimid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
O=C1N(CC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
InChIKey
PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gerasimos Rassias et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112948-112948 (2020-11-04)
Βradykinin stimulation of B2 receptor is known to activate the oncogenic ERK pathway and overexpression of bradykinin receptors B1 and B2 has been reported to occur in glioma, colorectal and cervical cancers. B1R and B2R antagonists have been shown to