Fortfahren mit
D86604
2-Diethylaminoethanethiol -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
2-Diethylamino-ethylmercaptan -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
€ 170,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCH2CH2SH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.72
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-731-8
Beilstein/REAXYS Number:
3548721
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
170-175 °C (lit.)
functional group
amine, thiol
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)CCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI key
QAXLTZBBDSDRPW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7551725258130461
description
95%
description
≥98.0% (AT)
description
98%
description
BioReagent, Molecular Biology
assay
95%
assay
≥98.0% (AT)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
170-175 °C (lit.)
mp
160-164 °C
mp
-
mp
-
form
crystals
form
powder
form
-
form
solid
functional group
amine, thiol
functional group
amine, ether, phenyl
functional group
phenyl, thiol
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)