Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N2 · BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.10
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
1,3-Di-tert-Butylimidazoliumtetrafluorborat, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
157-198 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate is an N-heterocyclic carbene (NHC) compound that can be prepared by reacting paraformaldehyde with tert-butyl amine and hydrogen tetrafluoroborate (35% in water).
Application
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate may be used in the preparation of di-μ-iodobis(1,3-di-tert-butylimidazolin-2-ylidene)diiododipalladium(II), a palladium(II)-NHC complex, which can catalyze Mizoroki-Heck reaction.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 95% |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 157-198 °C | mp 62-79 °C | mp 277-282 °C | mp >300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?