Merck
692964
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-Cymol)(T-BINAP)]Cl
Synonym(e):
Chlor-[(S)-(+)-2,2′-bis-(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]-(p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
[C58H54ClP2Ru]+Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
984.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)P(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccc(C)cc8)c9ccc(C)cc9
InChI
1S/C48H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h5-32H,1-4H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BHIUOOHVIWKUTN-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago