Fortfahren mit
682144
(R)-(-)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-Paracyclophan
96%
Synonym(e):
(R)-Phanephos
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H34P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.65
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
mp
222-226 °C
functional group
phosphine
SMILES string
P(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1c2ccc(c1)CCc3c(cc(cc3)CC2)P(c5ccccc5)c4ccccc4
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient ligand for asymmetric hydrogentation of dehydroamino acids, methyl esters and keytones.
(R)-(-)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane may be used as a ligand in the following processes:
  • Enantioselective reductive cyclization of 1,6-enynes via asymmetric hydrogenation in the presence of a rhodium catalyst to form alkylidene-substituted heterocycles.
  • Asymmetric hydroboration of 3,3-disubstituted cyclopropenes to form 2,2-disubstituted cyclopropyl boronates.
  • Asymmetric ring-opening reactions of azabenzonorbornadienes in the presence of zinc(II) triflate and palladium(II) acetate to form aminodihydronaphthalenes.
Legal Information
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5874629 and any patents arising therefrom apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
67580667551216702
description
96%
description
97%
description
-
description
≥95.0% (HPLC)
assay
96%
assay
97%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
222-226 °C
mp
261-265 °C
mp
-
mp
-
optical activity
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)