Merck
691801
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Chlorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChIKey
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)