Wichtige Dokumente
125911
α,α′-Dibrom-m-xylol
97%
Synonym(e):
1,3-Bis-(brommethyl)-benzol, m-Xylylendibromid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChIKey
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)