Merck
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibrompyridin
≥98.0%
Größe auswählen
10 G
€ 124,00
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 124,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.89
Beilstein:
108477
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChIKey
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dibromopyridine undergoes lithiation with lithium diisopropylamide and on subsequent reaction with electrophiles yields 4-alkyl-3,5-dibromopyridines[1].
Anwendung
3,5-Dibromopyridine was used in the synthesis of new Hg(II) complexes with halogen (chloro, bromo, iodo) and 3,5-disubstituted pyridine ligands[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)