Merck
690023
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-Methyl-1,3-Propandiamin -trihydrochlorid
≥95.0% (NT)
Synonym(e):
1,1,1-Tris-(aminomethyl)-ethan -trihydrochlorid, Ethylidintris-(methylamin) -trihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H15N3 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (NT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
InChIKey
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)