Merck
124230
Sigma-Aldrich
tert-Butylbromacetat
98%
Synonym(e):
Bromoacetic acid tert-butyl ester, t-Butyl bromoacetate, tert-Butyl 2-bromoacetate
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.05
Beilstein:
1753010
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butylbromacetat dient als Basischemikalie in der Synthese von Modell-N-substituierten Oligoglycinen (Peptoiden), die eine N-gebundene Lactosid-Seitenkette aufweisen.
Anwendung
tert-Butylbromacetat wird bei der Synthese von Folgendem verwendet:
  • Nitrilotriessigsäure-endfunktionalisiertes Polystyrol mittels Atomtransfer-Radikalpolymerisation
  • Basischemikalie für substituierte t-Butylacetate
  • Dihydropyranyl-Vorlinker, der nützlich für die polymergestützte Entschützung von Oligosacchariden ist
  • Kollagenaseinhibitor (S,S,R)-(-)-Actinonin Er ist das Ausgangsreagens für die Synthese von N-Oxalylglycinderivaten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 459-459 (1993)
SYNTHESIS OF (NITRILOTRIACETIC ACID)-END-FUNCTIONALIZED POLYSTYRENE USING ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION.
Cho HY, et al.
Synthesis, 1000, 4H-4H (2006)
Synthesis of new glycopeptidomimetics based on N-substituted oligoglycine bearing an N-linked lactoside side-chain.
Saha UK and Roy R.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 24, 2571-2573 (1995)
Efficient polymer-assisted strategy for the deprotection of protected oligosaccharides.
Hiroshi Tanaka et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(38), 6349-6352 (2006-08-19)
Michael Kahnt et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(12) (2019-06-20)
In this study, we report the synthesis of several amine-spacered conjugates of ursolic acid (UA) and 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA). Thus, a total of 11 UA-DOTA conjugates were prepared holding various oligo-methylene diamine spacers as well as different substituents at the