Merck
17020
Ethylbromacetat
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-290-9
Beilstein/REAXYS Number:
506456
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.6 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.451
bp
159 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl bromoacetate was used in the synthesis of:
  • artificial diethylstilbestrol antigen
  • 3-phenyl-1-naphthol, a key intermediate in the synthesis of vanol
  • novel pyrazolothiazol-4(5H)-ones
  • steroidal thiazolidinone derivatives
Disclaimer
kann sich beim Lagern braun verfärben
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylbromacetat
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
105-36-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)