Fortfahren mit
B80003
N-(3-Bromopropyl)phthalimid
98%
Synonym(e):
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.11
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-738-5
Beilstein/REAXYS Number:
157547
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
98%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EME0009822329870720
description
98%
description
-
description
95%
description
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
assay
98%
assay
-
assay
95%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
solid
form
crystals
mp
72-74 °C (lit.)
mp
-
mp
46-49 °C (lit.)
mp
196-199 °C (dec.)
functional group
bromo
functional group
amide, aldehyde, bromo
functional group
amine
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)