Merck
689718
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexylammoniumchlorid
≥96.0% (AT)
Synonym(e):
Benzylhexyldimethylammoniumchlorid
Größe auswählen
5 G
€ 448,00
25 G
€ 1.090,00
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 448,00
25 G
€ 1.090,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.83
Beilstein:
4045485
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 448,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥96.0% (AT)
Form
powder
SMILES String
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)