Fortfahren mit
53112
Trimethyloctadecylammoniumchlorid
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
Synonym(e):
Octadecyltrimethylammoniumchlorid, Stearyltrimethylammoniumammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.05
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-929-1
Beilstein/REAXYS Number:
3917847
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
mol wt
348.05 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤3.0% water
pH
5.5-8.5 (20 °C, 0.05% in H2O)
λ
0.05 % in H2O
UV absorption
λ: 225 nm Amax: ≤0.08, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 340 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11304223443545387
description
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
description
-
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>)
assay
98%
assay
-
impurities
≤3.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mol wt
348.05 g/mol
mol wt
165.70 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
5.5-8.5 (20 °C, 0.05% in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)