Wichtige Dokumente
687472
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
flakes
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
402.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
206 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)