Fortfahren mit
683604
3-Brombrenztraubensäure-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC2H3BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.95
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i3+1
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
927767282448617504
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
97% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
97% (CP)
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)