Fortfahren mit
16490
Brombrenztraubensäure
≥98.0%
Synonym(e):
3-Brom-2-oxopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.96
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-206-5
Beilstein/REAXYS Number:
1746786
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
(Powder or Crystals or Flakes)
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
(Powder or Crystals or Flakes)
mp
77-82 °C
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
functional group
bromo, carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Brombrenztraubensäure ist ein Affinitätsmarker für Cysteinreste†. Affinitätsmarker für Cysteinreste; Vernetzer zwischen Nukleinsäuren und Proteinen. Die Kinetik der Inaktivierung von pankreatischer Ribonuklease A durch Brombrenztraubensäure wurde untersucht.
Kann Spuren von Dibrombrenztraubensäure enthalten
Application
Brombrenztraubensäure wurde zur Synthese von Imidazo[1,2-a]pyridin-2-Carboxylsäuren verwendet.
Other Notes
Affinitätsmarker für Cysteinreste; Vernetzer zwischen Nukleinsäuren und Proteinen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
722545K1750P1386
description
≥98.0%
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
≥99.5%
assay
≥98.0%
assay
97% (CP)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥99.5%
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
(Powder or Crystals or Flakes)
form
powder
form
powder
form
-
mp
77-82 °C
mp
-
mp
-
mp
−24-−23 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)