Merck
490121
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin-3-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
L-Phenylalanin-β-13C
Größe auswählen
100 MG
€ 455,00
€ 455,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 455,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 455,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H]([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-JCNVXSMLSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1