Merck
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
97%
Synonym(e):
(−)-Methyl-phenyl-carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzylalkohol, (S)-(−)-sec-Phenylethylalkohol
Größe auswählen
5 G
€ 125,00
25 G
€ 557,00
€ 125,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 125,00
25 G
€ 557,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
€ 125,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D -44.0°, neat
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Allgemeine Beschreibung
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.[1]
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)