Wichtige Dokumente
111309
1-Phenyl-1-propanol
≥97%
Synonym(e):
α-Ethylbenzylalkohol, (±)-1-Phenylpropanol
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
103 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
InChIKey
DYUQAZSOFZSPHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?