Merck
683736
Sigma-Aldrich
Methyl-3-Amino-4-Methoxybenzoat
97%
Größe auswählen
25 G
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 130,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-87 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)