Merck
683310
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-Methoxyanilin
97%
Synonym(e):
2-Amino-4-fluoranisol, 5-Fluor-2-methoxybenzolamin, 5-Fluor-o-anisidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5438
bp
90 °C/760 mmHg
Dichte
1.1981 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)