Fortfahren mit
228559
3-Phosphonpropionsäure
technical grade, 94%
Synonym(e):
2-Carboxy-ethanphosphonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2P(O)CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-738-8
MDL number:
Assay:
94%
Form:
solid
€ 74,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
94%
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7O5P/c4-3(5)1-2-9(6,7)8/h1-2H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI key
NLBSQHGCGGFVJW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Phosphonopropionic acid was used to functionalize the bulk phosphate glass surface.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
433314377708708356
description
technical grade, 94%
description
technical grade
description
94%
description
≥94%
assay
94%
assay
≥94% (by NaOH, titration)
assay
94%
assay
≥94%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid, solid, waxy solid
form
-
form
crystals
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
bromo
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)