Merck
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
Synonym(e):
(Acetylacetonato)-(norbornadien)-rhodium(I), (Acetylacetonato)-(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien)-rhodium(I)
Größe auswählen
500 MG
€ 334,00
€ 334,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 334,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15O2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 334,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
SMILES String
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
InChIKey
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Rechtliche Hinweise
A product of Umicore.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.