Merck
680729
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-cyclopentenon
96%
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-cyclopenten-1-on, 4-Oxo-2-cyclopenten-1-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
96%
Enthält
0.5% BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.5078
Dichte
1.1623 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC1CC(=O)C=C1
Anwendung
A building block for drug synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Asymmetry, 15, 2807-2809 (2004)
Tetrahedron, 53 (6), 1983-2004 (1997)