Direkt zum Inhalt
700754
(R)-SDP
solid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
(R)-(+)-7,7′-Bis-(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiinden, (R)-7,7′-Bis-(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H34P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.66
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(R)-SDP,
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: ligand
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
198-203 °C
functional group
phosphine
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
InChI key
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It introduces spiro diphosphine ligands (SDP) that form highly active Ru catalysts for asymmetric hydrogenation of ketones, delivering high ee at very high substrate/catalyst ratios. Click here for more information.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)