Merck
679569
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophen-2-Propionsäure
97%
Synonym(e):
3-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H10O2S/c12-11(13)6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)14-9/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
KWKJBEPHOXIJJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)