Merck
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenyl)propionsäure
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
88-89 °C (lit.)
SMILES String
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Sonstige Hinweise
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable