Wichtige Dokumente
674265
N-Boc-Sarcosin-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C5H1515NO4
Molekulargewicht:
193.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-88 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
InChIKey
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?