Merck
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D2H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)