Merck
672459
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrol
95%
Synonym(e):
cataCXium® POMeCy
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.48
Beilstein:
9656639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccccc1-n2cccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C23H32NOP/c1-25-22-16-9-8-15-21(22)24-18-10-17-23(24)26(19-11-4-2-5-12-19)20-13-6-3-7-14-20/h8-10,15-20H,2-7,11-14H2,1H3
InChIKey
JUZAKZRALSJLOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Anwendung
  • Used as ligand in arylation reaction with bromobenzene, and phosphorylation reactions with chlorophosphines
  • Cocatalyst in palladium-catalyzed Suzuki coupling reactions
Rechtliche Hinweise
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)