Fortfahren mit
751618
MorDalphos
97%, solid
Synonym(e):
Di(1-adamantyl)-2-morpholinophenylphosphine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,50
€ 67,12
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
€ 255,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 997,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.63
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 67,12
Listenpreis€ 89,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MorDalphos, 97%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
219-224 °C
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN(CCO1)c2ccccc2P([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C30H42NOP/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30/h1-4,21-26H,5-20H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,29-,30-
InChI key
CCBRRSUORFMQCZ-BVIFAWIJSA-N
Application
MorDalphos is an electronically rich, sterically hindered P,N-based ancillary ligand developed by the Stradiotto group that can be used in the Buchwald-Hartwig Amination reaction, alkyne hydroamination and monoarylation of compounds such as ammonia, hydrazine, and acetone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
791016695262695874
description
97%
description
97%
description
97%
description
-
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Arylations
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MorDalphos
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)