Wichtige Dokumente
671800
Di-(1-adamantyl)-benzylphosphin
95%
Synonym(e):
cataCXium® ABn
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@](C2)(C3)P(Cc4ccccc4)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C27H37P/c1-2-4-19(5-3-1)18-28(26-12-20-6-21(13-26)8-22(7-20)14-26)27-15-23-9-24(16-27)11-25(10-23)17-27/h1-5,20-25H,6-18H2/t20-,21+,22-,23-,24+,25-,26-,27-
InChIKey
ANIAFEJRWQDKDV-ANIFQACUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Sonogashira coupling reaction
- Ruthenium-catalyzed amination of secondary alcohols. with ammonia
- Rhodium-catalyzed regioselective hydroformylation of alkenes
- Reductive carbonylation
- Suzuki coupling reaction
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.