Fortfahren mit
672017
2-(Dicyclohexylphosphin)-1-phenyl-1H-pyrrol
95%
Synonym(e):
cataCXium® PCy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.45
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9649724
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Aminations, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
InChI key
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Legal Information
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
672564672661672343
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Aminations, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole Solvias AG partnership
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)