Merck
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentandiamin -dihydrochlorid
98.5-101.5% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.08
Beilstein:
9215588
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
98.5-101.5% (AT)
Optische Aktivität
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
Verunreinigungen
≤3.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
InChIKey
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)