Merck
669261
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-pentin-3-ol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.559
Dichte
1.336 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
InChIKey
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)