Merck
W205303
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfid -Lösung
20 wt. % in H2O
Synonym(e):
Ammoniummonosulfid, Diammoniumsulfid, Hydraziniumsulfid
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.14
FEMA-Nummer:
2053
CoE-Nummer:
482
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
38030205
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
16.002
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Konzentration
20 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.388
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChIKey
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumsulfid ist eine Organoschwefelverbindung, die aufgrund ihres charakteristischen Schwefelgeruchs hauptsächlich als Geschmackszutat verwendet wird. Das Aroma von gebratenem Speck, das bei der Reaktion von Ammoniumsulfid mit Isovaleraldehyd entsteht, ist auf die Bildung von 2,4,6-Triisobutyl-4H-1,3,5-dithiazin und 3,5-Diisobutyl-1,2,4-trithiolan zurückzuführen.
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
90.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Characterization of bacon odor and other flavor components from the reaction of isovaleraldehyde and ammonium sulfide.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 130-132 (1985)
[Photographic models in the study and valuation of the silver reactions in histology. II. Optical density variation in enlarging exposure scale under the action of the ammonium sulphide on silver (author's transl)].
M Vialli et al.
Mikroskopie, 36(3-4), 117-127 (1980-06-01)
J M Zdolsek et al.
Free radical biology & medicine, 15(1), 1-11 (1993-07-01)
The objective of this study was to develop a sensitive cytochemical method for the visualization of iron, both at light microscopical (LM) and at electron microscopical (EM) levels, in glutaraldehyde-fixed cultured cells with reasonable morphological preservation. The method is based