Fortfahren mit
G2761
Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Synonym(e):
Gly-Pro-AMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3O4 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)CN)ccc12
InChI
1S/C17H19N3O4.BrH/c1-10-7-16(22)24-14-8-11(4-5-12(10)14)19-17(23)13-3-2-6-20(13)15(21)9-18;/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9,18H2,1H3,(H,19,23);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
PASXTQMFJRHMLJ-ZOWNYOTGSA-N
General description
Substrate for dipeptidylaminopeptidase IV.
Application
Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide has been used as a substrate for determining the dipeptidylpeptidase IV (DPPIV) activity of the extract of Allophylus cominia Sw.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0273G9137A3401
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)