Merck
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
Synonym(e):
QuadraPure® Benzylamin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktlinie
QuadraPure®
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Kennzeichnungsgrad
20 mg/g loading
Partikelgröße
400-1100 μm
Funktionelle Gruppe
amine
Anwendung
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Rechtliche Hinweise
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)