Wichtige Dokumente
666025
13,6-N-Sulfinylacetamidopentacen
97%
Synonym(e):
16-Acetyl-6,13-dihydro-15-oxid-13,6-(epithioimin)-pentacen, NSFAAP, lösliche Pentacenvorstufe
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-190 °C
Löslichkeit
THF: soluble
dioxane: soluble
methylene chloride: soluble
Fluoreszenz
λex 251 nm; λem 498 nm in chloroform
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N1[C@@H]2c3cc4ccccc4cc3[C@@H](c5cc6ccccc6cc25)S1=O
InChI
1S/C24H17NO2S/c1-14(26)25-23-19-10-15-6-2-4-8-17(15)12-21(19)24(28(25)27)22-13-18-9-5-3-7-16(18)11-20(22)23/h2-13,23-24H,1H3/t23-,24+,28?
InChIKey
HIABOOSIYBUBKB-XUEDKKMFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.