Wichtige Dokumente
662283
Bis(tert-butylcarbonyloxy)jodbenzol
97%
Synonym(e):
(Di-tert.-butylcarbonyloxyiod)-benzol, 2,2-Dimethylpropionsäure-phenyliodkomplex, Bis(2,2-dimethylpropanoato-O)phenyliodid, Di-(pivaloyloxy)-iodbenzol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
104-109 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
InChIKey
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reagent for:
- Preparation of α,β-unsaturated-γ-lactams via Rh-catalyzed C-H amination of allene carbamates, then Ru-catalyzed cyclocarbonylation
- Palladium-catalyzed diamination
- Preparation of functionalized bicyclic heterocyclic compounds by rhodium-catalyzed allene amidation and cyclization
- Preparation of piperidine and pyrrolidine derivatives via copper-catalyzed intramolecular aminoacetoxylation of aminoolefins
- C-H acyloxylation of arenes
- Hypervalent iodine oxidant
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.