Fortfahren mit
15230
[Bis-(trifluoracetoxy)-iod]-benzol
purum, ≥95.0% (AT)
Synonym(e):
BTI, Iodbenzol-I,I-bis-(trifluoracetat), PIFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.04
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-308-0
Beilstein/REAXYS Number:
764767
MDL number:
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.), 122-125 °C
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent for:
  • Pummerer-like reactions
  • Chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers
  • Mediating oxidative cycloisomerization
  • Tosyloxylation of anilides
Other Notes
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
232130178721239825
description
purum, ≥95.0% (AT)
description
97%
description
98%
description
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
assay
≥95.0% (AT)
assay
97%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
121-125 °C (lit.), 122-125 °C
mp
121-125 °C (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
functional group
fluoro, iodo
functional group
fluoro, iodo
functional group
iodo
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [Bis-(trifluoracetoxy)-iod]-benzol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)