Merck
660140
Sigma-Aldrich
NaK Kieselgel (K2Na) Stufe I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonym(e):
K2Na-SG-I, Natrium-Kalium-Legierung auf Silicagel (K2Na)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Kennzeichnungsgrad
~35 wt. % Na-K loading
InChI
1S/K.Na
InChIKey
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.[1]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Artikel
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).