Merck
660167
Sigma-Aldrich
Natrium-Kieselgel Stufe I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonym(e):
Na-SG-I
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
248-257 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Kennzeichnungsgrad
~35 wt. % Na-K loading
Anwendung
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
Artikel
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).